Imprimer
VWR®, plaques de culture cellulaire multipuits
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
734-2328EA 299 EUR
734-2328 734-2323 734-2324 734-2325 734-2326 734-2327 732-2904 732-2906 732-2907 732-2905 734-2777 734-2778 734-2779 734-2780 734-2781 734-2782 734-2798 734-2799 734-2800 734-2801 734-2802 734-2803 734-2888
VWR®, plaques de culture cellulaire multipuits
Microplaques Microplaques pour culture cellulaire
Avec les plaques de culture multi-puits VWR®, vous avez le choix entre plusieurs traitements de surface.
  • Une répartition uniforme du volume dans les puits garantit une exposition homogène de la surface de croissance
  • La surface des puits, lisse et sans striation, maximise la surface de croissance exploitable
  • Le contour surélevé des puits et les anneaux uniformes du couvercle réduisent l'évaporation
  • Le couvercle ne peut se fermer que dans une seule et unique position, ce qui réduit les risques de contamination et les erreurs de manipulation
  • Les puits sont
En savoir plus