Imprimer
Systèmes angiogéniques Corning® BioCoat™
Fournisseur: Corning
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
354150 354149 354144
734-1023EA 0 EUR
734-1023 734-1022 734-1021
Systèmes angiogéniques Corning® BioCoat™
Microplaques Inserts pour plaques de cultures
Les systèmes angiogéniques Corning® BioCoat™ facilitent l'étude des effets des composés sur l'invasion, la migration et la tubulogenèse des cellules endothéliales. La disponibilité de ces tests standardisés a permis une meilleure compréhension du mécanisme moléculaire de l'angiogenèse et simplifié l'utilisation quotidienne des tests cellulaires pour le criblage de composés anti- et pro-angiogéniques.
  • Abordez des étapes clés du processus angiogénique en utilisant des tests cellulaires standardisés
  • Augmentez votre rendement avec des formats compatibles avec
En savoir plus