Imprimer
Grattoirs de cellules, Falcon®
Fournisseur: Corning
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
353085 353086 353087 353089
734-0385EA 293 EUR
734-0385 734-0386 734-0387 734-1111
Grattoirs de cellules, Falcon®
Grattoirs de cellules
Poignée en PS, lame en TPE (élastomère thermoplastique). Conçus pour offrir une accessibilité maximale aux surfaces de croissance de nombreux supports de cultures.
  • Poignée rainurée en PS rigide pour contrôler le grattage
  • Lame en élastomère thermoplastique (TPE) à tête pivotante
  • Récupération aisée des cellules sur la totalité de la surface de culture
Informations de commande: Supplied individually wrapped in peel-open packages.