Imprimer
Microplaques PCR, 96 puits, sans jupe, profil bas, Thermo-Fast ®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
AB-0700 AB-0700/W AB-0700/R AB-0700/G AB-0700/B AB-0700/P AB-0700/Y AB-0700-L
732-4851EA 153 EUR
732-4851 732-4853 732-5013 732-5011 732-5010 732-5012 732-5014 732-2943
Microplaques PCR, 96 puits, sans jupe, profil bas, Thermo-Fast ®
Microplaques Plaques PCR
En PP. Le profil bas de la microplaque diminue « l'espace mort » entre le couvercle chauffant du thermocycleur et l'échantillon. Cette action évite la condensation sur la paroi latérale du tube, ce qui permet d'éviter la réduction du volume pour PCR et d'accroître l'efficacité de la réaction.
  • Volume maximum des puits de 0,2 ml lorsqu'ils sont scellés avec des joints adhésifs ou des joints thermiques
  • Angle coupé (H12)
  • Certifiées exemptes de DNase, de RNase et d'ADN génomique humain