Imprimer

Barrettes de tubes et bouchons PCR®, Low Profile, 0,2 ml

Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

AB-0771 AB-0772 AB-0773 AB-0849 AB-0776 AB-0777 AB-0778 AB-0775 AB-0771/W AB-1770 AB-1771
732-4872EA 156 EUR
732-4872 732-4873 732-4874 732-4895 732-4877 732-4878 732-0885 732-4876 731-0273 732-2588 732-1362
Barrettes de tubes et bouchons PCR®, Low Profile, 0,2 ml
Tubes Tubes PCR
PP. Le profil abaissé de ces tubes réduit 'l'espace mort' entre le couvercle chauffant du thermocycleur et l'échantillon. Cela élimine la condensation sur la paroi latérale du tube, empêchant ainsi la réduction du volume de PCR et accroissant l'efficacité de la réaction.

  • Disponibles en barrettes de 8 ou 12 Thermo-tubes, avec ou sans bouchons plats ou bombés
  • Conviennent pour des blocs pour thermocycleurs de 0,2 ml
  • Capacité maximale de 0,15 ml une fois le tube fermé
  • Attaches d'extrémité étiquetées A-H (barrette de 8) et 1 - 12 (barrette de 12)
  • Certifiées
En savoir plus
Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR