Imprimer
Thermocycleurs, Mastercycler® X50
Fournisseur: EPPENDORF
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
6313000.018 6316000.019 6301000.012 6303000.010 6305000.017 6306000.010 6311000.010
EPPE6313000.018EA 0 EUR
EPPE6313000.018 732-4394 EPPE6301000.012 EPPE6303000.010 EPPE6305000.017 EPPE6306000.010 732-3800
Thermocycleurs, Mastercycler® X50
Thermocycleurs PCR
Le Mastercycler X50 est la synthèse élégante de la vitesse, de la flexibilité et de l'optimisation PCR pour les applications PCR de recherche et de la standardisation pour les applications PCR de routine, telles que les tests alimentaires. Le Mastercycler® X50 affiche des taux de rampe allant jusqu'à 10°C/s et est idéal pour les applications de routine ainsi que pour la recherche avancée en biologie moléculaire.
  • Large choix de blocs, du bloc argenté rapide au bloc de 384 puits
  • Gradient 2D innovant pour une optimisation avancée de la PCR
  • X50 avec écran
En savoir plus