Imprimer
Transilluminateurs UV haute performance
Fournisseur: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
95-0420-02 95-0421-02 95-0422-02 95-0423-02 95-0424-02 95-0425-02 95-0427-02 95-0428-02 95-0429-02 95-0430-02 95-0431-02 95-0432-02
732-4374EA 2580 EUR
732-4374 732-4375 732-4376 732-4377 732-4378 732-4379 732-4381 732-4382 732-4383 732-4384 732-4385 732-4386
Transilluminateurs UV haute performance
Transilluminateurs Transilluminateurs UV
Les transilluminateurs UV haute performance, équipés de quatre lampes de 25 W, assurent une illumination UV uniforme et intense de 100 W pour une sensibilité et une fluorescence élevées lors de la visualisation de gels colorés. Des réglages d'intensité élevée/moyenne/faible (sur certains modèles) sont destinés aux applications de photographie et de visualisation par illumination fluorescente d'UV. Le réglage d'intensité faible réduit les effets néfastes sur les brins d'ADN ou la photo-instabilité des échantillons de gel pendant le travail de préparation, ce qui permet d'allonger leEn savoir plus