Imprimer
Microplaques 96 et 384 puits, Nunc™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
249943 249944 249945 249946 249947 249949 249950 264573 264575 264576 264579 267245 267334 267342 267350 267369 267385 442587
732-2619EA 344 EUR
732-2619 732-2620 732-2621 732-2622 732-2623 732-2624 732-2625 732-2654 732-2656 732-2657 732-2660 732-2661 732-2662 732-2663 732-2664 732-2665 732-2666 735-0016
Microplaques 96 et 384 puits, Nunc™
Microplaques Microplaques HTS
En PP non traité, sans couvercle. Non toxiques et résistantes à la plupart des produits chimiques, solvants et alcools, ces plaques sont idéales pour les études en phase liquide, la préparation d'échantillons, le stockage de composés et la synthèse chimique. Les plaques blanches pour applications de luminescence maximisent la réflexion et minimisent l'autoluminescence et l'autofluorescence. Les plaques noires pour applications de fluorescence réduisent le bruit de fond de fluorescence et minimisent la lumière parasite. Les plaques colorées sont particulièrement adaptées aux applications deEn savoir plus