Imprimer
Plaques OmniTray, Nunclon™Δ
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
165218
732-2602EA 410 EUR
732-2602
Plaques OmniTray, Nunclon™Δ
Microplaques Microplaques pour culture cellulaire
En PS, stériles, avec couvercle. Plaques OmniTray à un seul puits adaptées à diverses applications.
  • Format de microplaques standard avec coins à encoches compatible avec les manipulations robotisées
  • Traitement de surface garantissant une croissance cellulaire optimale
Surface de culture: 84 cm²
Dimensions externes: 128×86 mm