Imprimer
Sources d'alimentation pour électrophorèse, EVT 300
Fournisseur: EDVOTEK
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
509
732-1424EA 285 EUR
732-1424
Sources d'alimentation pour électrophorèse, EVT 300
Alimentations électriques
Source d'alimentation EVT 300 peuvent faire fonctionner plusieurs unités M6Plus, deux unités M12 ou deux HexaGels (à 75 V). L'EVT 300 analyse des gels en seulement 20 à 30 minutes (à 150 V).