Imprimer
Plaques de détection PCR, 96 puits, à demi-jupe, pont plat, Thermo-Fast®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
AB-1400 AB-1400/W AB-1400/B AB-1400/G AB-1400/P AB-1400/R AB-1400/Y AB-1400/K AB-1400-L AB-1400/B-L AB-1400/G-L AB-1400/Y-L AB-1400/W-L AB-1400/R-L AB-1400/P-L AB-1400/150
732-0892EA 162 EUR
732-0892 732-0894 731-0295 731-0297 731-0299 731-0300 731-0301 732-0893 732-0882 731-0296 731-0298 732-2953 732-2952 732-2951 732-2950 ADVAAB-1400/150
Plaques de détection PCR, 96 puits, à demi-jupe, pont plat, Thermo-Fast®
Microplaques Plaques PCR
En PP. La plaque de détection PCR comprend un pont plat pour une manipulation et une étanchéité améliorées.
  • Directement compatible avec tous les principaux thermocycleurs, notamment les thermocycleurs ABI, les instruments de qPCR et les séquenceurs
  • Plateau plat pour un scellage amélioré - peut être scellée par thermoscellage, scellage adhésif, tapis ou barrettes de bouchons.
  • Angle coupé (A12)
  • Certifiée exempte de DNase, de RNase et d'ADN génomique humain