Imprimer
VWR®, Papier buvard, grade 703
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
732-0591EA 366 EUR
732-0591 732-0593 732-0605 732-0596 732-0603
VWR®, Papier buvard, grade 703
Papiers buvard
Idéal comme mèches pour le buvardage de protéines et d’acides nucléiques. Fournit un flux uniforme de tampon à travers le gel vers la membrane de transfert dans un sandwich de buvardage. Convient également pour retirer les gels sur les supports en verre.
  • Fabriqué à 100% en fibres de coton
  • Uniforme et lisse
  • Produit à base d’eau ultra pure
  • Sans additif