Imprimer
Feuille de thermoscellage, PeelASeal DMSO Foil™
Fournisseur: iST Scientific Ltd
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
IST-105-078SS IST-105-078SR IST-105-078LS IST-105-078LR IST-105-078TR IST-105-115TR IST-105-078TS IST-105-115SR IST-105-115LR
731-0561EA 121 EUR
731-0561 731-0557 731-0560 731-0556 731-0562 731-0563 731-0564 731-0559 731-0558
Feuille de thermoscellage, PeelASeal DMSO Foil™
Scellés Microplaque Sceaux
Feuille résistante au DMSO décollable pour plaques en polypropylène. Idéale pour un stockage à faible température et à température ambiante avec DMSO et autres solvants.
  • Décollable
  • Non perforable
  • Résistance aux solvants élevée avec une bonne barrière liquide
  • Plage d'intégrité du scellage : -80 à 80 °C