Imprimer
Plaques pour PCR, 384 puits, Thermo-Fast® 384
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
AB-1384/P AB-1384/Y AB-1384/R AB-1384/G AB-1384/B AB-1384 AB-1384/W BC-1384 BC-1384/W
ADVAAB-1384/PEA 371 EUR
ADVAAB-1384/P 731-0294 731-0293 731-0292 ADVAAB-1384/B 732-0897 732-0899 ADVABC-1384 ADVABC-1384/W
Plaques pour PCR, 384 puits, Thermo-Fast® 384
Microplaques Plaques PCR
En PP. Conçue pour la réalisation de PCR à haut débit, cette plaque 384 puits est compatible avec la majorité des instruments pour PCR et de séquençage sur 384 puits. La jupe complète et le plateau rigide permettent de minimiser la distorsion lors de la PCR, ce qui permet une utilisation avec les systèmes robotisés.
  • Angles évasés
  • Jupe complète pour compatibilité avec systèmes automatisés
  • Les huit trous dans la jupe facilitent le positionnement et le retrait du thermocycleur
Volume maximal des puits de 40 µl, volume de travail de 25 µl