Imprimer
Système à mini tubes, Axygen®
Fournisseur: Corning
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
MTS-11-C MTS-11-8-C-R-S MTS-06-C-R MTS-06-C-R-S MTS-06-C MTS-11-12-C MTS-11-12-C-R MTS-11-12-C-RS MTS-11-8-C MTS-11-8-C-R MTS-11-C-R MTS-11-C-R-S
733-1979EA 34.8 EUR
733-1979 732-1138 731-0211 731-0212 731-0210 731-0213 731-0214 731-0215 731-0216 731-0217 731-0219 731-0220
Système à mini tubes, Axygen®
Tubes Microtubes
En PP 100% vierge. Le système à mini tubes Axygen à 96 puits est conçu pour une utilisation avec des bouchons de barrettes à 8 ou 12 puits.
  • Compatible avec Beckman, Tecan, Zymark et autres postes de travail robotisés
  • Couvercle unidirectionnel avec une grille alphanumérique gravée permettant l'identification des échantillons positifs
  • Les anneaux anti-condensation moulés sur le capot minimisent les risques de contamination croisée