Imprimer
VWR® shiroGEL horizontal 96, Appareil d’électrophorèse horizontale, shiroGEL 96
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
730-0340EA 800 EUR
730-0340
VWR® shiroGEL horizontal 96, Appareil d’électrophorèse horizontale, shiroGEL 96
Systèmes d'électrophorèse Cuves d'électrophorèse horizontale
L’unité d’électrophorèse horizontale sur gel de format à 96 puits est compatible avec les pipettes multicanaux à 8 canaux, et correspond à la configuration de plaque à 96 puits standard.
  • La durée de traitement moyenne est de 15 à 30 minutes par gel
  • La disposition des puits permet une longueur de traitement de 18 mm par échantillon, offrant une séparation idéale