Imprimer
Robinets multiples, Discofix®
Fournisseur: B. Braun
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
4095120 4098218 4098080 4095111 4099010 4098102 4098501 4095146
720-2574EA 148 EUR
720-2574 BRAU4098218 BRAU4098080 720-2573 720-2579 BRAU4098102 BRAU4098501 BRAU4095146
Robinets multiples, Discofix®
Perfusions
Adaptés à tous les systèmes de perfusion sous pression < 2 bars.
  • Orifices d'écoulement pour éviter de fausser les valeurs de pression
  • Écrou-raccord à mouvement axial et radial pour un raccordement sûr et rapide
  • Exempts de latex et de PVC
Suitable for all pressure infusion systems <2 bar.
Commander maintenant
SPÉCIFICATIONS
Environmentally Preferable