Imprimer
Capillaires pour microhématocrite, VITREX®
Fournisseur: Vitrex Medical A/S
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
167313 160813 161313 164213 161513 163213 155113 164113 160513 163613 160413 162713 160213 161813LRIS 162313 161113 160613
MODU167313EA 107 EUR
MODU167313 720-2289 720-2680 MODU164213 720-2290 MODU163213 MODU155113 MODU164113 MODU160513 MODU163613 720-2679 MODU162713 720-2689 MODU161813LRIS MODU162313 MODU161113 MODU160613
Capillaires pour microhématocrite, VITREX®
Pipettes Capillaires pour hématocrites
Ces tubes sont livrés polis au feu à l'extrémité codée par couleur, que nous recommandons de sceller avec la cire Sigillum Wax. Le polissage au feu réduit l'usure des joints de la centrifugeuse.
  • Chaque tube hépariné contient au moins 4 UI d'héparine, comme le prescrit la norme
  • Les tubes sont disponibles en deux types d'emballage: Flacons distributeurs de 100 tubes chacun, pour une manipulation hygiénique et facile; et boîtes en carton économiques, qui réduisent les coûts de transport et de manutention
  • La plaque de cire Sigillum Wax (à commander séparément)
En savoir plus