Imprimer
VWR® Q Path® MacroStar VII, Cassettes
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
720-2207EA 354 EUR
720-2207 720-2208 720-2209 720-2210 720-2211 720-2213 720-2214 720-2206 720-2212
VWR® Q Path® MacroStar VII, Cassettes
Cassettes d’enrobage Cassettes pour biopsie
Conviennent pour le maintien et l'identification de grands échantillons de tissu dans les procédures de traitement, d'enrobage et de coupe. Résistantes aux solvants couramment utilisés en histologie. Livré en distributeurs contenant 500 cassettes. Pack de 2 distributeurs (1000 cassettes). Double la hauteur des cassettes standard.
  • Grande Cassette: 32×26×12 millimètres
  • Couvercle soudé
  • Angle d'écriture de 45°