Imprimer
Lames de microtome, jetables, FEATHER®
Fournisseur: PFM Medical GmbH
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
207500002 207500003 207500005 207500006 207500011_B 207500001 207500010 207500014 207500004 207500014_U 207500005_U 0300140 207500000 207500011
FEAT207500002EA 162 EUR
FEAT207500002 720-2366 720-2368 720-2369 FEAT207500011_B 720-2365 720-2370 720-2372 FEAT207500004 FEAT207500014_U FEAT207500005_U FEAT0300140 720-1998 720-2371
Lames de microtome, jetables, FEATHER®
Microtomes et groupes de microtomes Lames de microtomes
En acier inoxydable. Les lames de microtome jetables FEATHER® S35 sont utilisées pour des coupes à la paraffine et au cryostat pour toute la gamme d'applications individuelles dans un secteur, une recherche et une pratique de routine. Avec distributeur 50 lames.
  • Angle de lame : 35°
  • Coupe de très haute qualité dès la première
  • Longue durée de vie
  • Délai de coupe très court