Imprimer
Tiroir de rangement
Fournisseur: Simport Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
M495-7
720-0283EA 181 EUR
720-0283
Tiroir de rangement
Boîtes Boîtes de rangement
Carton durable, étanche et ultra-résistant.
  • Nécessite un faible espace
  • L'étiquette fournie pour chaque boîte permet de noter le nombre d'échantillons, la date et le type d'échantillon
  • Chaque boîte peut stocker jusqu'à 165 anneaux d'enrobage ou 250 cassettes