Imprimer

Acide sulfurique 0.5 mol/l (1 N) aqueous solution, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®

Marques : Avantor
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

7102.1000EA 36.8 EUR
7102.1000 7102.9010 7102.9020
Acide sulfurique 0.5 mol/l (1 N) aqueous solution, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Acide sulfurique
Formule: H₂SO₄
Poids moléculaire: 98.08 g/mol
Point d'ébullition: 330
Point de fusion: 10.38
Densité: 1.01 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064589
Numéro CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8 II

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR