Imprimer
Coffrets de test pour l'identification de micro-organismes pathogènes
Marques : BIOPREMIER
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
FS-0001 FS-0002 FS-0003 FS-0004 FS-0005 FS-0014 FS-0015 FS-SP0019 FS-SP0020 FS-SP0021 FS-SP0024 FS-SP0047
710-1485EA 598 EUR
710-1485 710-1486 710-1487 710-1488 710-1489 710-1498 710-1499 BIOPFS-SP0019 BIOPFS-SP0020 BIOPFS-SP0021 BIOPFS-SP0024 BIOPFS-SP0047
Coffrets de test pour l'identification de micro-organismes pathogènes
Tests microbiologiques Tests PCR
Les coffrets de test pour la sécurité alimentaire offrent une procédure simple, fiable et rapide pour détecter la présence de bactéries pathogènes spécifiques. Le dosage repose sur des réactions PCR en temps réel utilisant une nucléase marquée en 5' pour amplifier une séquence génomique unique dans l'organisme cible. La PCR est une méthode utilisée pour amplifier une séquence d'ADN spécifique qui est généralement amplifiée dans une réaction contenant une ADN polymérase thermostable, des nucléotides et des amorces complémentaires de la séquence cible. Lorsque cette solution est chauffée, la molécule d'ADN se dénature et se sépare en deux brins. À mesure que la solution refroidit, les amorces se fixent aux séquences cibles par annelage dans les brins d'ADN séparés, et la polymérase d'ADN synthétise un nouveau brin en étendant les amorces à l'aide de nucléotides, créant ainsi une copie de la séquence d'ADN (amplicons). Lorsqu'il est répété, ce cycle de dénaturation, de recuisson et d'extension augmente de façon exponentielle le nombre d'amplicons cibles. Dans la PCR en temps réel, les sondes fluorescentes spécifiques sont utilisées pour détecter l'ADN amplifié par hybridation avec les amplicons. Ces sondes sont liées à un fluorophore à une extrémité et à un suppresseur (quencher) qui supprime la fluorescence à une autre. Si la séquence cible est présente pendant la PCR, une amplification se produit et la sonde est dégradée, provoquant ainsi une augmentation de la fluorescence. La fluorescence est mesurée par un détecteur et le logiciel associé trace l'intensité de la fluorescence par rapport au nombre de cycles, permettant ainsi de déterminer la présence ou l'absence de l'organisme cible.
  • Prêt à l'emploi et complet: tous les réactifs pour la PCR en temps réel sont inclus
  • Compatible avec les instruments fonctionnant dans les canaux FAM et ROX
  • Résultats obtenus en approximativement 2 heures après l'extraction d'ADN
  • Validation des méthodes conformément à la norme ISO 22118:2011 - Microbiologie des denrées alimentaires et des aliments pour animaux