Imprimer
VWR®, Échantillonneurs d'air SAS Super Isolator
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
710-0943EA 4000 EUR
710-0943 710-0944 710-0977 710-0978 710-0945 710-0946
VWR®, Échantillonneurs d'air SAS Super Isolator
Échantillonneurs Échantillonneurs d'air
L'unité de commande des SAS Super Isolator se trouve à l'extérieur et se connecte à la tête d'aspiration via un simple raccordement électrique. Toutes les sources de contamination habituelles du système d'échantillonnage par aspiration sont éliminées grâce au préleveur SAS Isolator. Une utilisation intéressante de ce préleveur d'air consiste à commander plusieurs têtes, par unité de commande SAS, pour une solution économique et pratique.
  • Flexibilité opérationnelle, choix de la langue programmé
  • Enregistrement du jour, de l'heure, du lieu, volume d'air, nom
En savoir plus