Imprimer
VWR® Counter-Pen™, Compteur de cellules
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
710-0859EA 22.2 EUR
710-0859 710-0858
VWR® Counter-Pen™, Compteur de cellules
Compteurs de colonies
Counter-Pen est une combinaison marqueur et compteur numérique conçue pour le laboratoire et l'usine. Chaque fois qu'une marque noire est faite avec le stylo feutre, il émet automatiquement un bip sonore et l'écran LCD affiche le décompte.
  • Le toucher, le son et le comptage se produisent simultanément
  • L'audio/visuel compte jusqu'à 99999 avec le bouton de réinitialisation
  • Bouton on/off
Utilisé pour compter la croissance des cellules sur les boîtes de Pétri, inventorier les pièces et comptabiliser les échantillons reçus. Avec capuchon de stylo.En savoir plus