Imprimer
NBB®-A, gélose
Marques : DOEHLER GROUP
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
204709782
710-0740EA 149 EUR
710-0740
NBB®-A, gélose
Milieux pour microbiologie Milieux prêts à l'emploi de microbiologie
Gélose sélective pour l'isolement, la culture et la détection quantitative des microorganismes contaminant la bière. Sous sa marque NBB®, Döhler propose des milieux de culture innovants pour la détection rapide et fiable des microorganismes contaminant les boissons (par exemple, les bactéries Lactobacillus, Pectinatus et Megasphaera), et ce dans tous les échantillons provenant de brasseries, ainsi que pour l'industrie du vin. NBB®-A est un milieu gélosé solide utilisé pour verser des plaques de gélose après une simple liquéfaction.
  • Temps de préparation réduit grâce à la liquéfaction effectuée directement dans le flacon
  • Peut être utilisé pour les procédures de filtration sur membrane, d'écouvillonnage et de milieu coulé, ainsi que pour le prélèvement de microorganismes en suspension
  • Dépistage visuel simple grâce au changement de couleur de l'indicateur, qui passe du rouge au jaune