Imprimer
Écouvillons, petite tête CleanFoam® compacte
Fournisseur: Texwipe
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
TX751B
710-0576EA 106 EUR
710-0576
Écouvillons, petite tête CleanFoam® compacte
Écouvillons Écouvillons de nettoyage
Écouvillons pour le nettoyage de très petites surfaces, comme les pièces rainurées.
  • Très faible relargage de particules
  • Extrémité pointue fixée sur un manche court en PP rigide
  • Tête en mousse de PU lavée à l'aide de solvants réduisant les résidus non volatiles
Conviennent aux applications précises de solvants et solutions détergentes.
Cdt: En double sachet avec traitement en salle propre.
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904