Imprimer
Medium compressed swabs, CleanFoam®
Fournisseur: Texwipe
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
TX752B
710-0558EA 689 EUR
710-0558
Medium compressed swabs, CleanFoam®
Écouvillons Écouvillons de nettoyage
Swab features a compressed PU head with precision pointed tip and side ridges, on a short PP handle.
  • Très faible relargage de résidu non volatil
  • Écouvillon hautement absorbant à faible relargage de particules
  • Résistance aux solvants les plus courants
Pour un large éventail d'applications industrielles, des chaînes de montage aux salles propres.
Cdt: En sachet double traité en salle propre.
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904