Imprimer
Photomètres portables, pHotoFlex®
Fournisseur: WTW
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
251100 251110 251200 251210 251105 251205
665-0168EA 2470 EUR
665-0168 665-0169 705-0562 665-0187 705-0765 WTWA251205
Photomètres portables, pHotoFlex®
Spectrophotomètres et Photomètres Spectrophotomètres UV-Visible
Photomètres portables incluant de nombreuses applications de turbidité et pH dans le contrôle environnemental, traitement de l'eau, les industries du vin et des boissons, et le contrôle des processus.
  • Assistance utilisateur pour faciliter une utilisation sans manuel
  • Mesure de pH intégrée avec compensation automatique de la température (sauf modèle STD)
  • Fonctionnement à quatre piles AA permettant d'effectuer approximativement 3000 mesures
LabStation permet de mettre à niveau les instruments pHotoFlex ou pHotoFlex Turb afin d'obtenir un petitEn savoir plus