Imprimer
Échantillonneurs d'eau portables, TP 5 C
Fournisseur: MAXX
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
2053010 2053024 2054024 2053001 2053004 2053016
701-0170EA 4020 EUR
701-0170 701-0171 MAXA2054024 701-0168 701-0169 MAXA2053016
Échantillonneurs d'eau portables, TP 5 C
Échantillonneurs Échantillonneurs d'eau
Echantillonneurs d'eau portables et compacts automatiques avec batterie et pompe à vide à membrane. La version standard possède une embase isotherme intégrée et un bras distributeur pour 24 flacons en PE de 1 l. Le prélèvement des échantillons se fait grâce à la commande programmable via le microprocesseur.
  • Transport facile grâce aux poignées de transport
  • La batterie permet de ne pas utiliser l'alimentation secteur
  • Echantillonnage en fonction du temps, du débit ou des évènements
  • Enlèvement manuel des échantillons sans interruption du programme
En savoir plus