Imprimer
VWR® PerfectBlue, Alimentation électrique, universelle
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
700-1285EA 822 EUR
700-1285
VWR® PerfectBlue, Alimentation électrique, universelle
Alimentations électriques
L’alimentation VWR® PerfectBlue est conçue avec un boîtier en PC et une plaque frontale en ABS ignifuge. Elle est idéale pour l’électrophorèse de l’ADN, de l’ARN et des protéines, ainsi que pour les techniques de transfert et l’électrophorèse horizontale et verticale de routine.
  • La taille compacte avec un boîtier empilable permet un faible encombrement
  • L’écran couleur TFT-LCD (2,4 ") affiche tous les paramètres pendant le fonctionnement
  • Minuteur avec fonction d’alarme
  • Mode de fonctionnement à tension / courant / puissance constants
  • Redémarrer le
En savoir plus