Imprimer
n-Pentane 99, ChromAR® HPLC, Macron Fine Chemicals™
Marques : Avantor Performance Materials
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
Danger
Synonyme(s): Pentane
6721-25EA 253.23 EUR
6721-25
n-Pentane 99, ChromAR® HPLC, Macron Fine Chemicals™
n-Pentane
Suitable for Liquid Chromatography and UV-Spectrophotometry
Formule: H₃C(CH₂)₃CH₃
Poids moléculaire: 72.15 g/mol
Point d'ébullition: 36.1 °C
Point de fusion: -130
Densité: 0.63
Point éclair: –48 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009498
Numéro CAS: 109-66-0
UN: 1486
ADR: 3 II
Indice Merck: 13,07193
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ba2c9c81a4b1f44769627a00ba49b6cc8e63132&vid=f6831eb15ab1602d8c752468dc3ee31cc4ee61c0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (GC) min. 99 %
Residue after Evaporation max. 0.0005 %
Titrable Acid (meq/g) max. 0.0005
Water (KF) max. 0.01 %
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs water):
at 210 nm max. 0.4
at 220 nm max. 0.05
at 230 nm max. 0.02
at 240 nm max. 0.01
at 250 nm max. 0.004