Imprimer
Électrodes pour oxygène dissous optique/luminescent (LDO), IntelliCAL™
Fournisseur: Hach
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
LDO10105 LDO10101 LDO10103 LDO10110 LDO10115 LDO10130
664-0208EA 1410 EUR
664-0208 664-0206 664-0207 664-0209 664-0210 664-0211
Électrodes pour oxygène dissous optique/luminescent (LDO), IntelliCAL™
Électrodes Sondes à oxygène dissous
IntelliCAL™ LDO101 est une électrode numérique pour oxygène dissous luminescent (LDO) qui est idéale pour la mesure de l'oxygène dissous des eaux usées, de l'eau potable et dans les applications générales sur la qualité de l'eau.
  • Sondes numériques solides capables de fonctionner dans des conditions environnementales des plus difficiles: le corps en acier inoxydable, l'enveloppe du capteur en polymère et les câbles renforcés gainés en acier protègent l'électrode et favorisent la prise de mesure n'importe où sur le terrain
  • Pas de membranes à nettoyer ou à
En savoir plus