Imprimer

Potassium chlorure 3 mol/l (3 N) aqueous solution

Marques : SI Analytics
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

Synonyme(s): Chlorure de potassium

285138554 285138427
SCOI285138554EA 74.9 EUR
SCOI285138554 662-6185
Potassium chlorure 3 mol/l (3 N) aqueous solution
Potassium chlorure
Formule: KCl
Poids moléculaire: 74.55 g/mol
Point d'ébullition: 1420
Point de fusion: 773
Densité: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011360
Numéro CAS: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Indice Merck: 14,07621

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR