Imprimer
Multi-parameter meter, handheld, Portavo® 908 Multi
Fournisseur: KNICK
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
908MULTI
662-2089EA 2090 EUR
662-2089
Multi-parameter meter, handheld, Portavo® 908 Multi
Compteurs électrochimiques pH-mètres et multi-paramètres
Cet instrument Memosens portable, destiné à analyser des liquides, peut mesurer le pH/ORP, la conductivité (conducteur/inductif), l'oxygène (ampérométrique/optique) et la température, mais aussi contrôler directement l'imprimante. Une imprimante pour une impression immédiate des enregistrements d'étalonnage (conformes aux BPL) peut être directement connectée au port micro USB. Convient parfaitement à une utilisation dans l'industrie pharmaceutique et biotechnologique, ainsi que dans la technologie alimentaire. Étanchéité conforme à la norme IP 66/IP 67.
  • Le boîtier à
En savoir plus