Imprimer
VWR®, Électrodes de pH combinées, pHASE
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
662-1799EA 213 EUR
662-1799 662-1800 662-1801 662-1778 662-1780 662-1781 662-1782
VWR®, Électrodes de pH combinées, pHASE
Électrodes Électrodes pH
Combined electrodes providing fast, accurate and stable pH measurements, ideal for control quality and research and development use.
  • Mesures de pH stables, rapides et précises, équilibrage thermique rapide, précision élevée même dans des échantillons avec une gamme de température étendue
  • Disponibles en modèle Sealed (économique, conviviale, avec maintenance minimale) ou Rapid-Renew (électrodes rechargeables utilisées avec des échantillons souillés ou entraînant un encrassement de la jonction)
  • Corps en époxy (bonne résistance chimique, solidité maximale et
En savoir plus