Imprimer
Électrodes ORP, IDS, "wireless ready", sans fil
Fournisseur: WTW
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
103749 103763
662-1721EA 668 EUR
662-1721 662-2126
Électrodes ORP, IDS, "wireless ready", sans fil
Électrodes Électrodes redox
Technologie de capteur haute qualité amélioré associée aux éléments électroniques de mesure les plus modernes. Les électrodes sont dotées d'un raccord de connexion qui peut être connecté à un câble IDS ou à un module sans fil.
  • Intelligentes : électrodes automatiquement reconnues par l'appareil de mesure, avec chaque capteur exactement identifié
  • Numériques : signaux de mesure traités numériquement, afin de fournir des données très précises
  • Évaluation de l'intégrité des mesures des cellules par QSC (Contrôle de la qualité des capteurs)
  • Électrodes
En savoir plus