Imprimer
Micro-viscosimètres Ubbelohde
Fournisseur: SI Analytics
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
285401017 285401222 285401025 285401033 285401128 285401136 285401214 285401239 285401247 285401009 285401206 285401041
645-0071EA 641 EUR
645-0071 645-0077 645-0072 645-0073 616-3358 616-3359 645-0076 645-0078 645-0079 645-0070 645-0075 645-0074
Micro-viscosimètres Ubbelohde
Viscosimètres Rhéomètres capillaires
Viscosimètres à niveau suspendu pour la détermination de la viscosité cinématique relative ou absolue.
  • Suitable for small samples and short running times
  • Ring marks for checking by manually
  • Uncalibrated or calibrated with constant for automatic measurements
Certifications: DIN 51 562-2