Imprimer
VWR® P6, Spectrophotomètre UV/Visible
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
634-1230EA 3275 EUR
634-1230
VWR® P6, Spectrophotomètre UV/Visible
Spectrophotomètres et Photomètres Spectrophotomètres UV-Visible
Le spectrophotomètre à faisceau unique UV/Visible P6 est un instrument facile à utiliser avec des performances avancées.
  • Très précis et fiable
  • Design simple et élégant avec base en aluminium
  • Contrôle de la tablette sans fil
  • Lampe facile à changer
  • Interface conviviale
  • Capacités de stockage interne de 64 Go
  • Connectivité USB-C, Wi-Fi, Bluetooth, HDMI
Fournit plusieurs fonctions de base, telles que le test de photométrie, le balayage multi-longueurs d'onde, la cinétique, le test de quantification, le balayage du spectre et les méthodes biologiques.