Imprimer
VWR®, Cuve macro
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
634-1067EA 21.8 EUR
634-1067
VWR®, Cuve macro
Cuvettes Cuves de spectrophotométrie
Cuves macro à usage unique, avec quatre côtés transparents.
  • Trajet optique clair et propre
  • Quatre fenêtres pour des mesures précises
  • Fabrication sous des conditions ambiantes contrôlées
Spécialement conçues pour la spectroscopie par fluorescence.