Imprimer
Cuves à coloration
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
42450010 42461010 42460010
631-9313EA 55.6 EUR
631-9313 631-9310 631-9311
Cuves à coloration
Pots Cuves de coloration
Verre sodo-calcique.
  • Trois versions
  • Pour 16 ou 10 lames
  • Selon Hellendahl ou Schiefferdecker
Ces cuves à coloration conviennent aux lames de microscopie standard (76×26 mm).