Imprimer
VWR® SuperFrost® Plus, Lames adhésives
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
631-0446EA 47.8 EUR
631-0446 631-0447 631-0448 631-0449 631-0108
VWR® SuperFrost® Plus, Lames adhésives
Lames Lames adhésives
Les lames Superfrost Plus lames sont spécialement traitées pour les coupes tissulaires congelées.
  • Charge positive permanente qui lie à la lame les coupes tissulaires fraîchement congelées et les préparations cytologiques
  • Bords rodés et extrémités dépolies et colorées pour l'étiquetage
  • Épaisseur de coupe tissulaire comprise entre 2 et 5 µm
Les coupes tissulaires sont attirées électrostatiquement sur la lame, empêchant toute perte pendant la coloration.
Les préparations cytologiques placées sur ces lames résistent à la perte deEn savoir plus