Imprimer
Caméras de documentation pour microscope
Fournisseur: LEICA MICROSYSTEMS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
13613735 11547106 11547114 11547118 11547113 11547116 11547110
630-3195EA 0 EUR
630-3195 630-3198 LEIM11547114 630-3437 630-3458 LEIM11547116 LEIM11547110
Caméras de documentation pour microscope
Caméras
Les caméras couleur Leica (fond clair) offrent une fidélité des couleurs exceptionnelle grâce à des algorithmes d'interpolation des couleurs de pointe réalisés dans la tête de la caméra. Les caméras Leica à fluorescence offrent une haute sensibilité du capteur - permettant des temps d'exposition courts et empêchant ainsi le photoblanchiment et protégeant activement les cellules de tout dommage photographique.
  • Caméras de documentation à fond clair
  • Même les plus fins détails de structure et de couleur peuvent être distingués grâce à la taille appropriée des
En savoir plus