Imprimer
VWR® Q Path® Quickspot, Porte-lames pour Turbitec®
Fournisseur: LABONORD
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
05305194
630-2095EA 391 EUR
630-2095 630-2094 630-2093
VWR® Q Path® Quickspot, Porte-lames pour Turbitec®
Porte-lames
Q Path® QuickSpot et Turbitec sont des accessoires de centrifugation utilisés pour les applications de cyto-centrifugation. Ils permettent le remplissage d'une suspension cellulaire sur une lame (échantillons gynécologiques). Le porte-lames constitue un support pour la mise en place de la lame et le QuickSpot Q Path pour Turbitec représente l'échantillonnage de la chambre de remplissage.
  • Porte-lames Q Path® (réutilisable) et Q Path® Quickspot (à usage unique)
  • Les accessoires s'emboîtent et s'utilisent ensemble
  • Résistant à la centrifugation jusqu'à 2039
En savoir plus