Imprimer
VWR® Traceable®, Thermomètre étanche
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
620-2091EA 49.8 EUR
620-2091
VWR® Traceable®, Thermomètre étanche
Thermomètres Thermomètres numériques
Ce thermomètre à piquer peut mesurer la température interne des aliments stockés, congelés ou préparés. Il peut être utilisé dans divers domaines : sol, brasserie, traitement des aliments, réfrigération et applications pharmaceutiques.
  • Étanche, il peut être utilisé dans les laboratoires, les usines, les environnements humides et sur le terrain
  • Conçu pour résister aux chutes de 1,5 mètre
  • Relevé (°C/°F) mis à jour toutes les secondes
Certifications: Échantillonnage conforme à la norme ISO/CEI 17025, ANSI/NCSL Z540-1 et 9001.