Imprimer
VWR® Traceable®, Full Scale Plus, Thermomètres numériques
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
620-2089EA 182 EUR
620-2089 620-2058 620-2064 620-1664
VWR® Traceable®, Full Scale Plus, Thermomètres numériques
Thermomètres Thermomètres numériques
Ces thermomètres, avec écran LCD et une partie arrière magnétique, permettent un positionnement sur des surfaces métalliques (incubateurs, congélateurs, bains-marie). Ils comportent également un chevalet déployable pour une utilisation sur une paillasse de laboratoire, et un ressort de fixation pour l'accrocher sur tout rebord.
  • Sonde pointue
  • Fonction disponible sur les modèles 620-1664 et 620-2089: mise à jour des mesures toutes les secondes
  • Modèle 620-2089: alarme de température haute/basse, valeurs minimales/maximales mémorisées et fonction de maintien '
En savoir plus