Imprimer

Sodium hydroxyde 20% en solution aqueuse, BAKER ANALYZED®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®

Marques : Avantor
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

Danger

Synonyme(s): Hydroxyde de sodium

6164.9010EA 158.19 EUR
6164.9010
Sodium hydroxyde 20% en solution aqueuse, BAKER ANALYZED®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Sodium hydroxyde
Formule: NaOH
Poids moléculaire: 40 g/mol
Point d'ébullition: 119…135 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 9…10 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8 II
Indice Merck: 14,08627

Commander maintenant

Résultats des tests de spécification

Assay min. 20 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR