Imprimer
Viscosimètre Ubbelohde (DIN) avec tube supplémentaire
Fournisseur: SI Analytics
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
285401941 285401925 285401974 285401999 285401958 285401966
616-3382EA 780 EUR
616-3382 616-3380 616-3385 616-3387 616-3383 616-3384
Viscosimètre Ubbelohde (DIN) avec tube supplémentaire
Viscosimètres Rhéomètres capillaires
Viscosimètres à niveau suspendu pour la détermination de la viscosité cinématique relative ou absolue.
  • Tube de remplissage et de nettoyage supplémentaire
  • Fils de verre pour une utilisation sûre
  • Étalonné à l'aide d'une constante pour mesures automatiques
Certifications: DIN 51562-1, ISO 3105, BS 133, NFT 60-100
Commander maintenant
SPÉCIFICATIONS
Longueur 290 mm
Environmentally Preferable