Imprimer
Ubbelohde viscometers, uncalibrated
Fournisseur: SI Analytics
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
285400304 285400329 285400337 285400312 285400345 285400353 285400361 285400378 285400386
616-3347EA 376 EUR
616-3347 616-3349 616-3350 616-3348 616-3351 616-3352 616-3353 616-3354 616-3355
Ubbelohde viscometers, uncalibrated
Viscosimètres Rhéomètres capillaires
Viscosimètres à niveau suspendu pour la détermination de la viscosité relative de liquides présentant un comportement d'écoulement newtonien.
Durée de flux minimum recommandée de 200 secondes.
Not calibrated to measure relative viscosity.
Certifications: DIN 51 562 Part 1, ISO/DIN 3105 (BS-IP-SL). Without calibration certificate.