Imprimer
Densimètres de paillasse
Fournisseur: GRANT INSTRUMENTS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
DEN-1 DEN-1B
614-0234EA 856 EUR
614-0234 614-0235
Densimètres de paillasse
Densimètres
Densimètres pour la mesure de la turbidité des suspensions cellulaires.
  • Batterie DEN-1B pratique pour les zones isolées sans électricité
  • Étalonnage en usine conservé même sans alimentation
  • Utilisation avec des normes commerciales ou des suspensions cellulaires préparées dans le laboratoire
Suitable for life science applications, on the bench or in cold rooms, incubators and workstations.
Informations de livraison: Livrés avec adaptateur D16 pour tubes de Ø 16 mm.